Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
449504-10G
449504-50G
SIAL449504-10GEA
123
EUR
SIAL449504-10G
SIAL449504-50G
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel:
C₂F₆LiNO₄S₂ Molecular Weight: 287.09 g/mol |
MDL:
MFCD00210017 CAS-Nummer: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN: 2923 ADR: 8 II |