3-Picolylbromid Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
475513-1G
475513-5G
SIAL475513-1GEA
29
EUR
SIAL475513-1G
SIAL475513-5G
3-Picolylbromid Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
3-Picolylbromid Hydrobromid
Formel:
C₆H₇Br₂N Molecular Weight: 252,94 g/mol |
MDL:
MFCD01321314 CAS-Nummer: 4916-55-6 |