2-Picolylbromid Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
491047-25G 491047-5G
SIAL491047-25GEA 125 EUR
SIAL491047-25G SIAL491047-5G
2-Picolylbromid Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
2-Picolylbromid Hydrobromid
Formel: C₆H₇Br₂N
Molecular Weight: 252.94 g/mol
MDL: MFCD01863544
CAS-Nummer: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8 II