4-Picolylbromid Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
491748-25G 491748-5G
SIAL491748-25GEA 216 EUR
SIAL491748-25G SIAL491748-5G
4-Picolylbromid Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
4-Picolylbromid Hydrobromid
Formel: C₆H₇Br₂N
Molecular Weight: 252.94 g/mol
MDL: MFCD01863545
CAS-Nummer: 73870-24-3