α-tri-Calciumphosphat (α-Phase), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
50553-10G-F 50553-1G-F
SIAL50553-10G-FEA 773 EUR
SIAL50553-10G-F SIAL50553-1G-F
α-tri-Calciumphosphat (α-Phase), Sigma-Aldrich®
α-tri-Calciumphosphat (α-Phase)
Formel: Ca₃O₈P₂
CAS-Nummer: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741