2-Brom-6-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
525693-10G
525693-1G
SIAL525693-10GEA
234
EUR
SIAL525693-10G
SIAL525693-1G
2-Brom-6-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-6-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Molecular Weight: 186,01 g/mol |
MDL:
MFCD02683546 CAS-Nummer: 34160-40-2 |