4-Chlor-2-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560146-1G
560146-5G
SIAL560146-1GEA
40.6
EUR
SIAL560146-1G
SIAL560146-5G
4-Chlor-2-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClIO₂ Molecular Weight: 282,46 g/mol |
MDL:
MFCD00060676 CAS-Nummer: 13421-13-1 |