1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,2-Benzisothiazol-3-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
561487-25G 561487-5G
SIAL561487-25GEA 189 EUR
SIAL561487-25G SIAL561487-5G
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Sigma-Aldrich®
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Formel: C₇H₅NOS
Molecular Weight: 151,19 g/mol
MDL: MFCD00044001
CAS-Nummer: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9