Chlor(diethyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diethylchlorophosphine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
573949-1G 573949-5G
SIAL573949-1GEA 77.9 EUR
SIAL573949-1G SIAL573949-5G
Chlor(diethyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlor(diethyl)phosphin
Formel: C₄H₁₀ClP
Molecular Weight: 124,55 g/mol
MDL: MFCD00013621
CAS-Nummer: 686-69-1
EINECS: 211-689-4
UN: 2845
ADR: 4.2,I