2-Chlor-5-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
596175-1G 596175-5G
SIAL596175-1GEA 34.6 EUR
SIAL596175-1G SIAL596175-5G
2-Chlor-5-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Molecular Weight: 141,56 g/mol
MDL: MFCD03095223
CAS-Nummer: 23100-12-1