2-Brom-5-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
596280-1G 596280-25G 596280-5G
SIAL596280-1GEA 29.2 EUR
SIAL596280-1G SIAL596280-25G SIAL596280-5G
2-Brom-5-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Molecular Weight: 186,01 g/mol
MDL: MFCD04115419
CAS-Nummer: 149806-06-4