2-Brom-3-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632147-1G 632147-5G
SIAL632147-1GEA 25.5 EUR
SIAL632147-1G SIAL632147-5G
2-Brom-3-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Molecular Weight: 186,01 g/mol
MDL: MFCD04966945
CAS-Nummer: 128071-75-0