2-Chlor-3-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632155-1G
632155-5G
SIAL632155-1GEA
26
EUR
SIAL632155-1G
SIAL632155-5G
2-Chlor-3-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-3-formylpyridin
Formel:
C₆H₄ClNO Molecular Weight: 141,56 g/mol |
MDL:
MFCD01315308 CAS-Nummer: 36404-88-3 |