Bismut(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
633305-25G 633305-5G
SIAL633305-25GEA 157 EUR
SIAL633305-25G SIAL633305-5G
Bismut(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃BiF₉O₉S₃
MDL: MFCD02093669
CAS-Nummer: 88189-03-1
UN: 3261
ADR: 8,III