3-Brom-4-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638285-1G
638285-5G
SIAL638285-1GEA
64.7
EUR
SIAL638285-1G
SIAL638285-5G
3-Brom-4-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Molecular Weight: 186,01 g/mol |
MDL:
MFCD05864506 CAS-Nummer: 70201-43-3 |