3-Fluor-4-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-Fluoroisonicotinaldehyde, 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
644315-1G 644315-5G
SIAL644315-1GEA 31.4 EUR
SIAL644315-1G SIAL644315-5G
3-Fluor-4-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Molecular Weight: 125,1 g/mol
MDL: MFCD06410686
CAS-Nummer: 40273-47-0