2-Acetamido-5-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Acetylamino-5-bromopyridine, N-(5-Bromopyridin-2-yl)acetamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646407-10G 646407-1G
SIAL646407-10GEA 95.1 EUR
SIAL646407-10G SIAL646407-1G
2-Acetamido-5-brompyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetamido-5-brompyridin
Formel: C₇H₇BrN₂O
Molecular Weight: 215,05 g/mol
MDL: MFCD00468968
CAS-Nummer: 7169-97-3