1-(4-Chlorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
650218-1G
650218-5G
SIAL650218-1GEA
72.6
EUR
SIAL650218-1G
SIAL650218-5G
1-(4-Chlorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(4-Chlorbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₂ Molecular Weight: 210,71 g/mol |
MDL:
MFCD00040791 CAS-Nummer: 23145-88-2 |