1-(4-Brom-2-fluorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
657719-1G
657719-5G
SIAL657719-1GEA
75.2
EUR
SIAL657719-1G
SIAL657719-5G
1-(4-Brom-2-fluorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(4-Brom-2-fluorbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₄BrFN₂ Molecular Weight: 273,15 g/mol |
MDL:
MFCD07368744 CAS-Nummer: 870703-75-6 |