1-(2,6-Dichlorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
657832-1G
657832-5G
SIAL657832-1GEA
64.6
EUR
SIAL657832-1G
SIAL657832-5G
1-(2,6-Dichlorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(2,6-Dichlorbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 245,15 g/mol |
MDL:
MFCD02736281 CAS-Nummer: 102292-50-2 |