3-Methyl-2-furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methylfuran-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
667994-1G 667994-5G
SIAL667994-1GEA 57.9 EUR
SIAL667994-1G SIAL667994-5G
3-Methyl-2-furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-furoic acid
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
MDL: MFCD00014111
CAS-Nummer: 4412-96-8
EINECS: 224-571-2