5-Nitro-2-furoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Nitrofuran-2-carbonyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683752-25G 683752-5G
SIAL683752-25GEA 786 EUR
SIAL683752-25G SIAL683752-5G
5-Nitro-2-furoylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Nitro-2-furoylchlorid
Formel: C₅H₂ClNO₄
Molecular Weight: 175,53 g/mol
MDL: MFCD00039564
CAS-Nummer: 25084-14-4
EINECS: 246-607-6
UN: 3261
ADR: 8,II