2,3-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696102-1G 696102-250MG
SIAL696102-1GEA 269 EUR
SIAL696102-1G SIAL696102-250MG
2,3-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,19 g/mol
MDL: MFCD07373397
CAS-Nummer: 84468-52-0