Eisen(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Iron (II) Trifluoromethanesulphonate
698172-25G 698172-5G
SIAL698172-25GEA 173 EUR
SIAL698172-25G SIAL698172-5G
Eisen(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)trifluormethansulfonat
Formel: C₂F₆FeO₆S₂
MDL: MFCD08460524
CAS-Nummer: 59163-91-6