4-Brom-3-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
701246-25G 701246-5G
SIAL701246-25GEA 214 EUR
SIAL701246-25G SIAL701246-5G
4-Brom-3-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Brom-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Molecular Weight: 227,02 g/mol
MDL: MFCD00982006
CAS-Nummer: 89642-49-9