2-Chlor-4-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
707333-1G 707333-250MG
SIAL707333-1GEA 91.8 EUR
SIAL707333-1G SIAL707333-250MG
2-Chlor-4-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Molecular Weight: 141,56 g/mol
MDL: MFCD06651557
CAS-Nummer: 101066-61-9