3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
708135-1G 708135-5G
SIAL708135-1GEA 25 EUR
SIAL708135-1G SIAL708135-5G
3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
MDL: MFCD00673152
CAS-Nummer: 133627-45-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III