1-Butyl-4-methylpyridiniumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
713112-50G 713112-5G
SIAL713112-50GEA 0 EUR
SIAL713112-50G SIAL713112-5G
1-Butyl-4-methylpyridiniumiodid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-4-methylpyridinium iodide
Formel: C₁₀H₁₆IN
Molecular Weight: 277,15 g/mol
CAS-Nummer: 32353-64-3