3-Furoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
715689-1G 715689-5G
SIAL715689-1GEA 61.6 EUR
SIAL715689-1G SIAL715689-5G
3-Furoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Furoylchlorid
Formel: C₅H₃ClO₂
Molecular Weight: 130.53 g/mol
MDL: MFCD02681970
CAS-Nummer: 26214-65-3