1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
80077-1G-F
80077-5G-F
SIAL80077-1G-FEA
25.9
EUR
SIAL80077-1G-F
SIAL80077-5G-F
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₂ Molecular Weight: 230,23 g/mol |
MDL:
MFCD00040765 CAS-Nummer: 30459-17-7 EINECS: 250-210-3 |