Pyridinium-p-toluolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
82815-100G 82815-25G
SIAL82815-100GEA 137 EUR
SIAL82815-100G SIAL82815-25G
Pyridinium-p-toluolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Pyridinium-p-toluolsulfonat
Formel: C₁₂H₁₃NO₃S
Molecular Weight: 251,31 g/mol
MDL: MFCD00013108
CAS-Nummer: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7