Terpineol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
86480-1L 86480-250ML 86480-2.5L
SIAL86480-1LEA 223 EUR
SIAL86480-1L SIAL86480-250ML SIAL86480-2.5L
Terpineol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Terpineol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154.25 g/mol
MDL: MFCD00166983
CAS-Nummer: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1