TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
93359-100G 93359-25G
SIAL93359-100GEA 621 EUR
SIAL93359-100G SIAL93359-25G
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₅NO₆S
Molecular Weight: 229,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007532
CAS-Nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3