Tropin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
93550-10G 93550-50G
SIAL93550-10GEA 53 EUR
SIAL93550-10G SIAL93550-50G
Tropin, Sigma-Aldrich®
Tropin
Formel: C₈H₁₅NO
Molecular Weight: 141,21 g/mol
MDL: MFCD00180667
CAS-Nummer: 120-29-6
EINECS: 204-384-2