1-(2-Aminoethyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A55209-100G A55209-500G
SIALA55209-100GEA 26.4 EUR
SIALA55209-100G SIALA55209-500G
1-(2-Aminoethyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(2-Aminoethyl)piperazin
Formel: C₆H₁₅N₃
MDL: MFCD00005971
CAS-Nummer: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
UN: 2815
ADR: 8,III