L-α-Aminoadipinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
MQ200
A7275-100MG A7275-1G A7275-250MG A7275-5G
SIALA7275-100MGEA 67.2 EUR
SIALA7275-100MG SIALA7275-1G SIALA7275-250MG SIALA7275-5G
L-α-Aminoadipinsäure, Sigma-Aldrich®
L-α-Aminoadipinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₄
Molecular Weight: 161.16 g/mol
MDL: MFCD00002636
CAS-Nummer: 1118-90-7