5-Brom-2-furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromofuran-2-carboxylic acid, 5-Bromofuroic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B67406-100G
B67406-25G
SIALB67406-100GEA
155
EUR
SIALB67406-100G
SIALB67406-25G
5-Brom-2-furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-furoic acid
Formel:
C₅H₃BrO₃ Molecular Weight: 190,98 g/mol |
MDL:
MFCD00003239 CAS-Nummer: 585-70-6 EINECS: 209-559-7 |