4-Chlorpyridin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Chloropyridinium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C70223-100G
C70223-25G
SIALC70223-100GEA
87.4
EUR
SIALC70223-100G
SIALC70223-25G
4-Chlorpyridin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorpyridin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₅Cl₂N Molecular Weight: 150.01 g/mol |
MDL:
MFCD00012829 CAS-Nummer: 7379-35-3 EINECS: 230-946-1 |