3-Methylcrotonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylbut-2-enoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D138606-100G
D138606-500G
SIALD138606-100GEA
86
EUR
SIALD138606-100G
SIALD138606-500G
3-Methylcrotonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Methylcrotonsäure
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol |
MDL:
MFCD00004366 CAS-Nummer: 541-47-9 EINECS: 208-782-7 UN: 3261 ADR: 8,III |