(2-Chlorethyl)dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D141208-100G D141208-500G D141208-5G
SIALD141208-100GEA 49.9 EUR
SIALD141208-100G SIALD141208-500G SIALD141208-5G
(2-Chlorethyl)dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldimethylammonium chloride
Formel: C₄H₁₁Cl₂N
Molecular Weight: 144,04 g/mol
MDL: MFCD00012516
CAS-Nummer: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III