2,6-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D179809-1G D179809-25G D179809-5G
SIALD179809-1GEA 23.8 EUR
SIALD179809-1G SIALD179809-25G SIALD179809-5G
2,6-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,19 g/mol
MDL: MFCD00005956
CAS-Nummer: 108-49-6
EINECS: 203-588-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II