(2-Chlorethyl)diethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D87201-100G
D87201-1KG
SIALD87201-100GEA
42.4
EUR
SIALD87201-100G
SIALD87201-1KG
(2-Chlorethyl)diethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldiethylammonium chloride
Formel:
C₆H₁₅Cl₂N Molecular Weight: 172,1 g/mol |
MDL:
MFCD00012519 CAS-Nummer: 869-24-9 EINECS: 212-786-4 UN: 2928 ADR: 6.1,II |