Piperidin-N-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F17407-100G F17407-500G
SIALF17407-100GEA 66.8 EUR
SIALF17407-100G SIALF17407-500G
Piperidin-N-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Piperidin-N-carbaldehyd
Formel: C₆H₁₁NO
MDL: MFCD00006483
CAS-Nummer: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0