2-Furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F20505-100G F20505-500G F20505-5G
SIALF20505-100GEA 35.9 EUR
SIALF20505-100G SIALF20505-500G SIALF20505-5G
2-Furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Furoic acid
Formel: C₅H₄O₃
Molecular Weight: 112,08 g/mol
MDL: MFCD00003238
CAS-Nummer: 88-14-2
EINECS: 201-803-0