4-Picolylchlorid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P43807-100G P43807-10G
SIALP43807-100GEA 115 EUR
SIALP43807-100G SIALP43807-10G
4-Picolylchlorid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molecular Weight: 164.03 g/mol
MDL: MFCD00012826
CAS-Nummer: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8 III