Pyridin-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P62003-25G P62003-100G P62003-500G
SIALP62003-25GEA 34 EUR
SIALP62003-25G SIALP62003-100G SIALP62003-500G
Pyridin-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Pyridin-2-carbaldehyd
Formel: C₆H₅NO
Molecular Weight: 107.11 g/mol
MDL: MFCD00006290
CAS-Nummer: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III