Isonicotinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P62402-100G
P62402-25G
P62402-500G
SIALP62402-100GEA
189
EUR
SIALP62402-100G
SIALP62402-25G
SIALP62402-500G
Isonicotinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Isonicotinaldehyd
Formel:
C₆H₅NO |
MDL:
MFCD00006425 CAS-Nummer: 872-85-5 EINECS: 212-832-3 |