O15-Palmitoylretinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Retinyl palmitate, Retinol palmitate, alle-trans-Retinylpalmitat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
R3375-100G
R3375-1G
SIALR3375-100GEA
1220
EUR
SIALR3375-100G
SIALR3375-1G
O15-Palmitoylretinol, Sigma-Aldrich®
Vitamin A palmitate
Formel:
C₃₆H₆₀O₂ Molecular Weight: 524.87 g/mol |
MDL:
MFCD00019414 CAS-Nummer: 79-81-2 EINECS: 201-228-5 |