alle-trans-Retinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
all-trans-Retinol, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol, Vitamin A alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R7632-100MG
R7632-1G
R7632-250MG
R7632-25MG
R7632-500MG
SIALR7632-100MGEA
97.2
EUR
SIALR7632-100MG
SIALR7632-1G
SIALR7632-250MG
SIALR7632-25MG
SIALR7632-500MG
alle-trans-Retinol, Sigma-Aldrich®
alle-trans-Retinol
Formel:
C₂₀H₃₀O |
MDL:
MFCD00001552 CAS-Nummer: 68-26-8 EINECS: 200-683-7 |