Vitamin A acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
alle-trans-Retinylacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R7882-1G
R7882-5G
SIALR7882-1GEA
69.5
EUR
SIALR7882-1G
SIALR7882-5G
Vitamin A acetat, Sigma-Aldrich®
alle-trans-Retinylacetat
Formel:
C₂₂H₃₂O₂ |
MDL:
MFCD00019413 CAS-Nummer: 127-47-9 EINECS: 204-844-2 |